Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universales de 300 μL Axygen™, Maxymum Recovery
Shop All Axygen Scientific ProductsDescription
- Volumen de la punta: 300 μL
- Color de la punta: Transparente
- Con Maxymum Recovery™
Order Info
- Bulk: 1000 tips/pack, 240 packs/case
- Racked: 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | De 1 a 300 μl |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Retención baja, Universal |
| Envase | Gradilla con bisagras |
| Para utilizar con (equipo) | Universal Fit |
| Línea de productos | Maximum Recovery |
| Material | Polipropileno |