Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR Axygen™ de 24 y 32 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12789408 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
24
32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos unitSize
12789408 24 paquete de 50
11310155 24 paquete de 10
12799408 32 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12789408 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor PCR24C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores
  • Volumen hasta el borde del pozo: 350 µl/pocillo; volumen de trabajo: 300 µl, volumen con AxyMat: 240 µl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 4 x 6
Color Transparente
Tipo de producto PCR Microplate, without Lid
Material Polipropileno
N.° de pocillos 24
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) PCR
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 10/Paq.