Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca autoestables Axygen de 2.0 ml
Código de producto. 12719588 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color del tapón:
Blanco
Gris
Marrón
Naranja
Rosa
Transparente
Varios
Verde
Violeta
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 4000
paquete de 500
Código de producto. Esterilidad Color del tapón unitSize
12719588 No estéril Rosa paquete de 4000
13111794 No estéril Varios paquete de 4000
11384185 No estéril Marrón paquete de 500
11364185 Estéril Varios 500 PCS
13117464 No estéril Transparente paquete de 4000
11356044 No estéril Transparente paquete de 500
11394185 Estéril Transparente paquete de 500
13158053 No estéril Verde paquete de 4000
11304195 No estéril Verde paquete de 500
11314195 No estéril Gris paquete de 500
11324195 No estéril Naranja paquete de 500
12709588 No estéril Naranja paquete de 4000
12739588 No estéril Violeta paquete de 4000
12749588 No estéril Blanco paquete de 4000
14 options
Código de producto. 12719588
Marca: Axygen™ SCT200SSP
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dispone de juntas tóricas resistentes a productos químicos
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío.
  • Disponibles como tubos preesterilizados y no estériles
  • Los tubos con tapón no estériles tienen tapones no acoplados sin lazo con juntas tóricas
  • Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
  • La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 x g
  • Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como pedido especial
  • Hay disponibles tapas en una gama de colores para facilitar la identificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color del tapón Rosa
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 1.5 mL
Material Polipropileno
Formato Sin lazo
Incluye O-ring
Esterilidad No estéril
Graduated No
Tipo de tapón Screw Cap
Forma del fondo Conical
RCF máx. 20,000 x g