Learn More
Axygen™ Lámina de sellado CyclerSeal de 120 μm para aplicaciones de almacenamiento y PCR, no estéril
Tienda Axygen Scientific Productos
Descripción
- Esta lámina de polipropileno es el método más sencillo y rentable para sellar placas
- El sellado excepcional en toda la placa protege las muestras durante el transporte o el almacenamiento
- Cuando se utiliza con la alfombrilla de compresión Axygen, elimina la contaminación entre pocillos y la contaminación cruzada en aplicaciones de PCR
- PCR-TS-900 es adecuado para baño de agua y otras aplicaciones de PCR
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 250 |
| N.° por paquete | 50 |
| Tipo de producto | Película de sellado |
| Grosor | 120 μm |