Learn More
Axygen™ Tira de 12 tubos para PCR
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12507947 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Tubo para PCR de pared delgada y 12 tiras y tapón plano
Tubos para PCR de pared fina y 12 tiras
Tamaño de la unidad:
paquete de 80
paquete de 800
Código de producto. Tipo de producto unitSize
12507947 Tubos para PCR de pared fina y 12 tiras paquete de 80
12517947 Tubo para PCR de pared delgada y 12 tiras y tapón plano paquete de 80
10802481 Tubo para PCR de pared delgada y 12 tiras y tapón plano paquete de 800
3 options
Código de producto. 12507947
Marca: Axygen™ PCR0212C
Fabricados en polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
La tira de 12 tubos de pared fina y 0,2 ml Axygen™ para PCR, disponibles en varios colores, están diseñados para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores. La pared de grosor ultrafino y uniforme permite una transferencia térmica precisa. El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Los tapones se venden por separado
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
    Color Transparente
    Volumen (métrico) 0,2 ml
    Cantidad 800
    Material del cierre Polipropileno
    Para utilizar con (equipo) Termocicladores
    Forma Cónicos
    Esterilidad No estéril
    Material Polipropileno
    Fuerza máx. 4000 x g
    Formato Tira
    Tipo de producto Tubos para PCR de pared fina y 12 tiras