Learn More
Axygen™ Tira de 12 tapones planos para tubos de PCR
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12527947 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 80
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12527947 0,2 mL paquete de 80
1 options
Código de producto. 12527947
Marca: Axygen™ PCR12FCPC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con tiras de tubos para PCR Axygen (consulte PCR-0212-C). Fabricados en polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,2 mL
Cantidad 80/pack
Material del cierre Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Tubos para PCR de 12 tiras y microplacas para PCR de 96 pocillos
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Tipo de tapón Plano
Formato Tira
Tipo de producto Tapón de tubo para PCR plano de 12 tiras