Learn More
Axygen™ Puntas de pipeteador universales de 1000 μl: Biselado
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12186870 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Azul
Transparente
Formato:
A granel
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5000
Código de producto. Esterilidad Color Formato unitSize
12186870 No estéril Transparente A granel paquete de 1000
12176870 No estéril Azul A granel paquete de 1000
12003989 No estéril Azul Gradilla paquete de 5000
12679535 No estéril Azul Gradilla paquete de 1000
12693706 Estéril Azul Gradilla paquete de 1000
10342010 Estéril Azul Gradilla paquete de 5000
12712936 No estéril Transparente Gradilla paquete de 5000
12697215 No estéril Transparente Gradilla paquete de 1000
12683706 Estéril Transparente Gradilla paquete de 1000
12722936 Estéril Transparente Gradilla paquete de 5000
10 options
Código de producto. 12186870
Marca: Axygen™ T1000C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Compatible con la mayoría de marcas de pipetas más populares
  • La punta optimizada reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
  • Intervalo de volumen: de 100 a 1000 μL
  • Disponibles en formatos a granel o en gradillas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 100 a 1000 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos
Formato A granel
Estilo de punta Biselado, Universal
Envase 1000 puntas/paquete, 5 paquetes/caja.
Para utilizar con (equipo) Universal Fit