Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta de microvolumen de 10 μl
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 10 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
Las puntas universales Axygen™ están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de micropipetas monocanal y multicanal. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa Están disponibles en Maxymum Recovery, biseladas, estilo Eppendorf, no estériles, estériles, sin filtro y con otras características para aplicaciones especializadas. Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa Apirógenas Microvolumen Tecnología Maxymum Recovery para una retención ultrabaja
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 0,1 a 10 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Certificaciones/conformidad | USP 3127 |
| Declaraciones de limpieza | ADNasa, libre de ARNasa, no pirogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud |
| Estilo de punta | Microvolumen, Longitud extendida |
| Envase | 1.000 Puntas/paq., 20 paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2 |
| Mostrar más |