Descripción
- Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
- Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
- Microvolumen
- Tecnología Maxymum Recovery para retención ultrabaja y alta producción
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 10 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Certificaciones/conformidad | USP 3127 |
| Declaraciones de limpieza | ADNasa, libre de ARNasa, no pirogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | MicroPoint |
| Para utilizar con (equipo) | Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2 |
| Mostrar más |