Learn More
Axygen™ Tubos de tapón de rosca autoestables Axygen™ de 1.5 ml
Código de producto. 11300395 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color del tapón:
Amarillo
Blanco
Gris
Marrón
Naranja
Rojo
Rosa
Transparente
Varios
Verde
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 4000
paquete de 500
Código de producto. Esterilidad Color del tapón unitSize
11300395 No estéril Gris paquete de 500
11340385 No estéril Varios paquete de 500
12779538 Estéril Varios paquete de 4000
11350385 Estéril Varios paquete de 500
11366044 No estéril Transparente paquete de 500
13107464 No estéril Transparente paquete de 4000
11380385 Estéril Transparente paquete de 500
11370385 No estéril Marrón paquete de 500
13124624 No estéril Verde paquete de 4000
12789548 No estéril Naranja paquete de 4000
12799548 No estéril Rosa paquete de 4000
12709558 No estéril Rojo paquete de 4000
11330395 No estéril Rojo paquete de 500
12719558 No estéril Violeta paquete de 4000
12729558 No estéril Blanco paquete de 4000
12749558 No estéril Amarillo paquete de 4000
16 options
Código de producto. 11300395
Marca: Axygen™ SCT150SSGR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cuenta con una junta tórica fabricada con un material resistente a muchos de los productos químicos de laboratorio más frecuentes
Para la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío.
  • Disponibles como tubos preesterilizados y no estériles
  • Los tubos con tapón no estériles tienen tapones no acoplados sin lazo con juntas tóricas
  • Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
  • La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 x g
  • Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como pedido especial
  • Hay disponibles tapas en una gama de colores para facilitar la identificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color del tapón Gris
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 1.5 mL
Material Polipropileno
Formato Sin lazo
Incluye O-ring
Esterilidad No estéril
Graduated No
Tipo de tapón Screw Cap
Forma del fondo Conical
RCF máx. 20,000 x g