Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca cónicos Axygen de 1.5 ml
Código de producto. 11380375 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color del tapón:
Blanco
Gris
Marrón
Naranja
Rojo
Rosa
Transparente
Varios
Verde
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 4000
paquete de 500
Código de producto. 11380375
Marca: Axygen™ SCT150CS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con junta tórica resistente a productos químicos
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío.
  • Disponibles como tubos preesterilizados y no estériles
  • Los tubos con tapón no estériles tienen tapones no acoplados sin lazo con juntas tóricas
  • Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
  • La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 × g
  • Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como pedido especial
  • Hay disponibles tapas en una gama de colores para facilitar la identificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón roscado
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color del tapón Transparente
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
Formato Sin lazo
Incluye Junta tórica
N.° por paquete 500/Paq.
Esterilidad Estéril
Graduated No
Tipo de tapón Tapón de rosca
Forma del fondo Cónicos
RCF máx. 20000 xG