Learn More
Axygen™ Tubos de tapón de rosca autoestables Axygen™ de 0.5 ml
Código de producto. 13161784 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Marrón
Rojo
Transparente
Varios
Verde
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 4000
paquete de 500
Código de producto. Esterilidad Color del tapón unitSize
13161784 No estéril Verde paquete de 4000
13194624 No estéril Varios paquete de 4000
12779498 Estéril Varios paquete de 4000
11340355 Estéril Varios paquete de 500
13167394 No estéril Azul paquete de 4000
13151784 No estéril Transparente paquete de 4000
11370355 No estéril Transparente paquete de 500
12599007 Estéril Marrón paquete de 500
11360355 No estéril Marrón paquete de 500
11380355 Estéril Transparente paquete de 500
11390355 No estéril Verde paquete de 500
11300365 No estéril Gris paquete de 500
12559017 Estéril Gris paquete de 500
12569017 Estéril Verde paquete de 500
12719518 No estéril Rojo paquete de 4000
11330365 No estéril Rojo paquete de 500
12519027 Estéril Rojo paquete de 500
12539027 Estéril Violeta paquete de 500
12739518 No estéril Violeta paquete de 4000
12759518 No estéril Blanco paquete de 4000
12589027 Estéril Amarillo paquete de 500
12789518 No estéril Amarillo paquete de 4000
22 options
Código de producto. 13161784
Marca: Axygen™ SCT050SSG
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cuenta con una junta tórica fabricada para resistir a muchos de los productos químicos de laboratorio más frecuentes
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío.
  • Disponibles como tubos no estériles y preesterilizados
  • Los tubos con tapón no estériles tienen tapones no acoplados sin lazo con juntas tóricas
  • Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
  • La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 × g
  • Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como artículos de pedido especial para tubos variados
  • Amplia gama de tubos de colores para facilitar la identificación de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color del tapón Verde
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Material Polipropileno
Formato Sin lazo
Incluye Junta tórica
Esterilidad No estéril
Graduated No
Tipo de tapón Tapón de rosca
Forma del fondo Cónicos
RCF máx. 20000 xG