Learn More
Axygen™ Tubos cónicos de 0,6 ml con tapón de rosca: Preesterilizado
Código de producto. 12509107 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 12509107
Marca: Axygen™ SCT45CS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aptos para una amplia variedad de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío de enzimas de restricción y otros reactivos
Los tubos de microcentrífugas Axygen cuentan con un tapón de rosca que proporciona un sellado seguro y hermético. Los tubos con tapón de rosca están disponibles en una variedad de colores con un fondo cónico o independiente. También hay disponibles opciones estériles.
  • La fuerza G máxima es de 20.000 RCF.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
Tubos, con tapón, estériles
Todos los tubos de microcentrífugas con tapón de rosca estéril están premontados con tapones sin lazo con juntas tóricas.
Las versiones de tapones de color también están disponibles en formato estéril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón roscado
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color del tapón Transparente
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 0,6 mL
Color Transparente
Material Polipropileno
Formato Sin lazo
Incluye Junta tórica
N.° por paquete 500/Paq.
Envase 500 tubos alargados y tapones/paquete; 8 paquetes/caja
Esterilidad Estéril
Graduated No
Tipo de tapón Tapón roscado
Forma del fondo Cónicos
RCF máx. 20000 xG