missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para AXL humano

Código de producto. 17145359
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
17145359 5 × 96 pruebas cada uno
15494903 96 pruebas 1 set
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17145359

Marca: Invitrogen™ EHAXLX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El ensayo ELISA para el AXL humano cuantifica el AXL hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el AXL hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para AXL humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

AXL (también conocido como UFO del receptor de tirosinquinasa proteica) es un receptor de la superficie celular. El receptor AXL transduce las señales de la matriz extracelular al citoplasma uniendo factores de crecimiento como el gen específico de la interrupción del crecimiento de la proteína dependiente de la vitamina K 6 (GAS6). Participa en la estimulación de la proliferación celular. Este receptor también puede mediar la agregación celular por unión homofílica. AXL es un regulador esencial de la transición epitelial a mesenquimal inducida por la metástasis del cáncer de mama.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P30530
Intervalo del ensayo De 2,74 pg/ml a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg/ml
Intervalo de calibración De 2 pg/ml a 2000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quinasa e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL- 12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP- 1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 558
Símbolo de gen ARK,JTK11,Tyro7,UFO
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Tampón de lavado, Estándar, Solución de parada, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Cubiertas adhesivas para placas, Cromógeno, Concentrado de diluyente de ensayo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 5 μl de plasma; 5 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo ARK, JTK11, Tyro7, UFO
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.