Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad ahumadas AXIS
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad AXIS AXPSF |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Estilo de patillas | Ajustables |
| Peso (métrico) | 27 g |