Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ AVPR1a-NFAT-bla CHO-K1 Cells
Código de producto. 10125323
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 106 células
Tamaño de la unidad:
cada uno
10125323 2 x 106 células cada uno
1 options
Código de producto. 10125323
Marca: Thermo Scientific™ K1715
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
GeneBLAzer™ AVPR1a-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Arginine Vasopressin Receptor 1a (AVPR1a) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line.
GeneBLAzer™ AVPR1a-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Arginine Vasopressin Receptor 1a (AVPR1a) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1534) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element.
The GeneBLAzer™ AVPR1a-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Vasopressin. In addition, GeneBLAzer™ AVPR1a-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
The family of receptors that recognize vasopressin and oxytocin consists of four members: vasopressin receptors 1a (AVPR1a), 1b (AVPR1b), and 2 (AVPR2), and the oxytocin (OT) receptor. AVPR1a, AVPR1b, and the OT receptor couple to the Gq/G11 class of G proteins and trigger the release of intracellular calcium when stimulated. AVPR2 receptors couple to Gs proteins and activate adenyl cyclase. All three AVPR receptors have high affinity for their endogenous ligand, vasopressin, but AVPR1b has less affinity for oxytocin than does AVPR1a or AVPR2. The hormones vasopressin and oxytocin are synthesized in the hypothalamus. Oxytocin causes contractions in the uterus during childbirth. The main functions of arginine vasopressin (AVP) are reabsorption of water by the kidneys and contraction of smooth muscle in arteries. This system may also play a role in memory and learning.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NM_000706.3
Entrada del ensayo Gen informador de beta lactamasa a base de células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento Contenido:
Células K1715 GeneBLAzer™ AVPR1a-NFAT-bla CHO-K1
(El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo).
Incluye:
• Células GeneBLAzer™ AVPR1a-NFAT-bla CHO-K1
• Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ AVPR1a-NFAT-bla CHO-K1
• Certificado de análisis
Almacenamiento:
Las células GeneBLAzer™ AVPR1a-NFAT-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) FRET
Símbolo de gen AVPR1a
Incluye Células AVPR1a-NFAT-bla CHO-K1, protocolo de ensayo AVPR1a-NFAT-bla CHO-K1, certificado de análisis
Estado de la población Origen del clon unicelular
Línea de productos GeneBLAzer
Cantidad 2 x 106 células
Gen marcador BLA (betalactamasa)
Entrada diana AVPR1A
Tipo Células en proceso de división
Línea de células CHO-K1
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target GPCR