missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Avobenzone, MedChemExpress

Código de producto. 16472096
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16472096 500 mg 500 miligramos
16498226 100 mg 100 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16472096

Marca: Medchem Express undefined

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Avobenzone, a dibenzoylmethane compound, is one of the most widely used filters in sunscreens for skin photoprotection in the UVA band. Avobenzone is an endocrine disruptor that directly binds to estrogen receptor β and acts as an estrogen agonist.

Avobenzone, a dibenzoylmethane compound, is one of the most widely used filters in sunscreens for skin photoprotection in the UVA band. Avobenzone is an endocrine disruptor that directly binds to estrogen receptor β and acts as an estrogen agonist.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Avobenzone
CAS 70356-09-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22O3
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (161.09 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CC(C2=CC=C(OC)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 310.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.39
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.