missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AVN-944, MedChemExpress

Código de producto. 16401917
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16401917 50 mg 50 miligramos
16488427 5 mg 5 miligramos
16405758 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16401917

Marca: Medchem Express HY13560

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AVN-944 (VX-944) is an orally active, potent, selective, noncompetitive and specific inhibitor of IMPDH (inosine monophosphate dehydrogenase).

AVN-944 is an essential rate-limiting enzyme in de novo guanine nucleotide synthesis. AVN-944 is also an inhibitor of arenavirus RNA synthesis, and blocks arenavirus infection. AVN-944 has broad anti-cancer activities, and can be used for multiple myeloma (MM) and acute myeloid leukemia (AML) research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AVN-944
CAS 297730-17-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27N5O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo VX-944
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (209.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@H](CC#N)CC)N[C@H](C1=CC=CC(NC(NC2=CC=C(C3=CN=CO3)C(OC)=C2)=O)=C1)C
Peso molecular (g/mol) 477.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.51
Porcentaje de pureza 99.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.