Learn More
Avitinib maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16480388
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16480388 5 mg 5 miligramos
16477726 100 mg 100 miligramos
16437928 10 mg 10 miligramos
16433867 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16480388
Marca: Medchem Express HY19816A
MedChemExpress Avitinib (Abivertinib) maleate is a pyrrolopyrimidine-based irreversible epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitor with an IC50 of 7.68 nM.
Avitinib (Abivertinib) maleate is a pyrrolopyrimidine-based irreversible epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitor with an IC50 of 7.68 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avitinib maleate
CAS 1557268-88-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H30FN7O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo Abivertinib maleateAC0010 maleate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (165.67 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(C=C)NC1=CC=CC(OC2=NC(NC3=CC(F)=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=NC5=C2C=CN5)=C1
Peso molecular (g/mol) 603.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.6
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease