Learn More
Invitrogen™ Avidin, FITC conjugate
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
cada uno
Envase:
1 unidad
Descripción
Nuestro conjugado de avidina y fluoresceína tiene una excitación y una emisión máximas de ∼ 494/518. La avidina es una proteína glucosilada de unión de biotina que tiene un punto isoeléctrico básico y se utiliza ampliamente para detectar sondas biotiniladas.
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | FITC (fluoresceína) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Formulario | Líquido |