Learn More
Invitrogen™ Avidin, FITC conjugate
Código de producto. 10009232
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
cada uno
Envase:
1 unidad
Código de producto. unitSize Envase
10009232 cada uno -
11554137 5 miligramos 1 unidad
2 options
Código de producto. 10009232
Marca: Invitrogen™ 434411
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Avidina, conjugado de FITC
Nuestro conjugado de avidina y fluoresceína tiene una excitación y una emisión máximas de ∼ 494/518. La avidina es una proteína glucosilada de unión de biotina que tiene un punto isoeléctrico básico y se utiliza ampliamente para detectar sondas biotiniladas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado FITC (fluoresceína)
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Líquido