Learn More
Invitrogen™ Avidin, Egg White
Código de producto. p-7075641
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
11554037 5 mg 5 miligramos
11564137 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 11554037
Marca: Invitrogen™ A2667
Avidina, clara de huevo, 5 mg
La avidina de la clara de huevo es una proteína glucosilada de unión de biotina que tiene un punto isoeléctrico básico y se utiliza ampliamente para detectar sondas biotinadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado no conjugado
Cantidad 5 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Condiciones de envío Temperatura ambiente