Learn More
Invitrogen™ Avian Influenza H5N1 HA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (92)
Beschreibung
This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire. This antibody has specificity for H5N1 (A/Anhui/1/2005) HA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | Avian Influenza H5N1 HA |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 92 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| Alias de gen | Avian H5N1; flu hemagglutinin; H5N1; influenza a; Influenza A Neuraminidase; influenza hemagglutinin |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant H5N1 HA protein. |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.