Learn More
AVE3085, MedChemExpress
Código de producto. 16427788
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
16427788 10 mg 10 miligramos
16491819 1 mg 1 miligramo
16470248 5 mg 5 miligramos
16410606 20 mg 20 miligramos
4 options
Código de producto. 16427788
Marca: Medchem Express HY19504
MedChemExpress AVE3085 is a potent endothelial nitric oxide synthase enhancer, used for cardiovascular disease treatment.
AVE3085 is a potent endothelial nitric oxide synthase enhancer, used for cardiovascular disease treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AVE3085
CAS 450348-85-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H13F2NO3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (787.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC(F)(F)O2)C2=C1)NC3CC4=C(C=CC=C4)C3
Peso molecular (g/mol) 317.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation