Descripción
- Temperature range: +22°C above ambient temperature to +300°C
- Reinforced fan with adjustable speed
- Electromechanical control of the exhaust air flap
- Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
- Class 2 independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) and class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual/acoustic alarm available for selection on the controller
- Failsafe function
- Computer interface: Ethernet
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | MB2 |
| Tipo de convección | Forzado |
| Capacidad (métrico) | 60 L |
| Temperatura (métrico) | 300 °C |
| Tipo | Cámara de secado y calentamiento |
| Pantalla | Touchscreen |
| Incluye | 2 Chrome-plated Racks |
| Carga máx. del estante | 70 kg |
| Modelo | M056-230V |
| N.º de estantes | 2 (Standard)/4 (Max.) |
| Mostrar más |