Learn More
BINDER™ Avantgarde.Line
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17817398 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
M056-230V
M115-230V
M260-400V
M720-400V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
17817398 M115-230V cada uno
17837398 M056-230V cada uno
17827398 M260-400V cada uno
17807398 M720-400V cada uno
4 options
Código de producto. 17817398
Marca: BINDER™ 90100372
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Avantgarde.Line drying and heating oven with forced convection and advanced program functions.
  • Temperature range: +22°C above ambient temperature to +300°C
  • Reinforced fan with adjustable speed
  • Electromechanical control of the exhaust air flap
  • Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
  • Class 2 independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) and class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual/acoustic alarm available for selection on the controller
  • Failsafe function
  • Computer interface: Ethernet
Especificaciones
Tipo de controlador MB 2
Tipo de convección Forzado
Capacidad (métrico) 116 L
Temperatura (métrico) 300 °C
Tipo Cámara de secado y calentamiento
Pantalla Touchscreen
Incluye 2 Chrome-plated Racks
Carga máx. del estante 150 kg
Modelo M115-230V
N.º de estantes 2 (Standard)/5 (Max.)
Control de temperatura Digital
Dimensiones interiores (F x An x Al) 375 x 550 x 550 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 636 x 710 x 732 mm
Peso (métrico) 58 kg
Requisitos eléctricos 50/60 Hz, 230 V
Tensión 230 V
Tecnología de convección APT.line™ Technology
N.º de puertas 1