missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Avanafil, MedChemExpress

Código de producto. 16477446
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16477446

Marca: Medchem Express HY18252

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Avanafil (TA-1790) is a potent and selective phosphodiesterase-5 (PDE-5) inhibitor with IC50 values of 5.2 nM, 630 nM, 5700 nM, 6200 nM, 12000 nM, 27000 nM, 51000 nM and 53000 nM for PDE-5, PDE-6, PDE-4, PDE-10, PDE-8, PDE-7, PDE-2 and PDE-1, respectively.

Avanafil activates NO/cGMP/PKG signaling-pathway to decrease loss in BMD, bone atrophy, and oxidative stress. Avanafil inhibits cyclic guanosine monophosphate (cGMP) hydrolysis and thus increases cGMP levels. Avanafil can be used for the research of erectile dysfunction and osteoporosis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Avanafil
CAS 330784-47-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26ClN7O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo TA1790
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (103.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(Cl)C=C(CNC2=C(C(NCC3=NC=CC=N3)=O)C=NC(N4[C@H](CO)CCC4)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 483.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.95
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado