Learn More
Trajan™ Jeringas para muestreador automático con aguja extraíble para GC Thermo Scientific
Código de producto. 13159195
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial):
0,024 in
0,18 in
0,24 in
Longitud de la aguja (imperial):
2,24 in
3,34 in
Modelo:
0.5BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-5.7/0.47C
10R-RTC/RSH-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
1BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
5R-RTC/RSH-5.7/0.47C
5R-RTC/RSH-5.7/0.63C
5R-RTC/RSH-8.5/0.47C
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Diámetro exterior de la aguja (imperial) Longitud de la aguja (imperial) Modelo unitSize
13159195 23 G 0,024 in 2,24 in 0.5BR-RTC/RSH-5.7/0.63C cada uno
13169195 23 G 0,024 in 2,24 in 1BR-RTC/RSH-5.7/0.63C cada uno
13159015 26 G 0,18 in 3,34 in 5R-RTC/RSH-8.5/0.47C cada uno
13126115 23 G 0,024 in 2,24 in 5R-RTC/RSH-5.7/0.63C cada uno
13149205 26 G 0,18 in 3,34 in 10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C cada uno
13149015 26 G 0,18 in 2,24 in 5R-RTC/RSH-5.7/0.47C cada uno
13129205 23 G 0,24 in 3,34 in 10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C cada uno
13119205 23 G 0,24 in 2,24 in 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C cada uno
13129025 26 G 0,18 in 2,24 in 10R-RTC/RSH-5.7/0.47C cada uno
13109025 23 G 0,24 in 2,24 in 10R-RTC/RSH-5.7/0.63C cada uno
13139205 26 G 0,18 in 2,24 in 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 13159195 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 000480
Para reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
  • Cilindro de vidrio de borosilicato para mayor resistencia e inercia.
  • Agujas de acero inoxidable para inercia, resistencia y resistencia a la corrosión.
  • El reverso detrás de la escala ayuda a la lectura rápida y precisa de la escala de la jeringa.
  • La brida trasera metálica proporciona estabilidad y resiste las fracturas.
  • La tapa metálica de la aguja en el cilindro de la jeringa protege y mejora la vida útil de la jeringa.
  • Las jeringas se prueban individualmente para asegurar la calidad y la conformidad.
  • El diseño de embalaje exclusivo elimina la posible contaminación de la jeringa.
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,024 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud de la aguja (imperial) 2,24 in
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 0.5BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 0,5 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático GC, CTC PAL RTC (cambio de herramienta robótica) Thermo
Tipo de conexión Extraíble