Learn More
Trajan™ Jeringas para muestreador automático con aguja extraíble para GC Thermo Scientific
Descripción
- Cilindro de vidrio de borosilicato para mayor resistencia e inercia.
- Agujas de acero inoxidable para inercia, resistencia y resistencia a la corrosión.
- El reverso detrás de la escala ayuda a la lectura rápida y precisa de la escala de la jeringa.
- La brida trasera metálica proporciona estabilidad y resiste las fracturas.
- La tapa metálica de la aguja en el cilindro de la jeringa protege y mejora la vida útil de la jeringa.
- Las jeringas se prueban individualmente para asegurar la calidad y la conformidad.
- El diseño de embalaje exclusivo elimina la posible contaminación de la jeringa.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,18 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Longitud de la aguja (imperial) | 3,34 in |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático |
| Modelo | 10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Mostrar más |