Learn More
Trajan™ Autosampler Syringes with Removable Needle for CTC Analytics CombiPAL and GC PAL
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial):
0,01 in
0,018 in
0,02 in
Longitud de la aguja (imperial):
1,9 in
2,2 in
3,3 in
Modelo:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Description
- Cilindro de vidrio de borosilicato para mayor resistencia e inercia.
- Agujas de acero inoxidable para inercia, resistencia y resistencia a la corrosión.
- El reverso detrás de la escala ayuda a la lectura rápida y precisa de la escala de la jeringa.
- La brida trasera metálica proporciona estabilidad y resiste las fracturas.
- La tapa metálica de la aguja en el cilindro de la jeringa protege y mejora la vida útil de la jeringa.
- Las jeringas se prueban individualmente para asegurar la calidad y la conformidad.
- El diseño de embalaje exclusivo elimina la posible contaminación de la jeringa.
Specifications
Specifications
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,01 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2,2 in |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático |
| Modelo | 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction