Learn More
- Home
- Products
- Jeringas para cromatografía
- Jeringas para muestreador automático
- Trajan™ Autosampler Syringes with Removable Needle for CTC Analytics CombiPAL and GC PAL
Trajan™ Autosampler Syringes with Removable Needle for CTC Analytics CombiPAL and GC PAL
Código de producto. 13109205
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial):
0,01 in
0,018 in
0,02 in
Longitud de la aguja (imperial):
1,9 in
2,2 in
3,3 in
Modelo:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
| Código de producto. | Calibre de aguja | Diámetro exterior de la aguja (imperial) | Longitud de la aguja (imperial) | Modelo | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13109205 | 26 G | 0,01 in | 3,3 in | 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C | cada uno |
| 13189015 | 26 G | 0,01 in | 2,2 in | 10F-RTC/RSH-5.7/0.47C | 1 PCS |
| 13186105 | 23 G | 0,02 in | 2,2 in | 5F-RTC/RSH-5.7/0.63C | cada uno |
| 13199195 | 26 G | 0,01 in | 2,2 in | 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C | cada uno |
| 13179015 | 23 G | 0,02 in | 3,3 in | 10F-RTC/RSH-8.5/0.63C | cada uno |
| 13109215 | 23 G | 0,02 in | 3,3 in | 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C | cada uno |
| 13106115 | 26 G | 0,01 in | 2,2 in | 5F-RTC/RSH-5.7/0.47C | cada uno |
| 13169015 | 23 G | 0,02 in | 2,2 in | 10F-RTC/RSH-5.7/0.63C | 1 PCS |
| 13196105 | 23 G | 0,02 in | 3,3 in | 5F-RTC/RSH-8.5/0.63C | cada uno |
| 13129215 | 26 G | 0,01 in | 3,3 in | 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C | cada uno |
| 13199205 | 23 G | 0,02 in | 2,2 in | 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C | cada uno |
| 13179195 | 23 G | 0,02 in | 2,2 in | 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C | cada uno |
| 13189205 | 26 G | 0,01 in | 3,3 in | 25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C | cada uno |
| 13179205 | 26 G | 0,01 in | 2,2 in | 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C | cada uno |
| 13119215 | 26 G | 0,01 in | 2,2 in | 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C | cada uno |
| 13189195 | 23 G | 0,02 in | 3,3 in | 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C | cada uno |
| 13159205 | 23 G | 0,02 in | 2,2 in | 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C | cada uno |
| 13169205 | 23 G | 0,02 in | 3,3 in | 25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C | cada uno |
| 13199015 | 26 G | 0,01 in | 3,3 in | 10F-RTC/RSH-8.5/0.47C | cada uno |
| 12977506 | 26 G | 0,018 in | 1,9 in | 25R-C/T-GT-0.47 | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13109205
Marca: Trajan™ 002868
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cilindro de vidrio de borosilicato para mayor resistencia e inercia.
- Agujas de acero inoxidable para inercia, resistencia y resistencia a la corrosión.
- El reverso detrás de la escala ayuda a la lectura rápida y precisa de la escala de la jeringa.
- La brida trasera metálica proporciona estabilidad y resiste las fracturas.
- La tapa metálica de la aguja en el cilindro de la jeringa protege y mejora la vida útil de la jeringa.
- Las jeringas se prueban individualmente para asegurar la calidad y la conformidad.
- El diseño de embalaje exclusivo elimina la posible contaminación de la jeringa.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,01 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Longitud de la aguja (imperial) | 3,3 in |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático |
| Modelo | 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 25 μl |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador automático Thermo RSH |
| Tipo de conexión | Fijo |
| Mostrar más Mostrar menos |