Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para muestreador automático con aguja fija para GC Thermo Scientific
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
Estilo de punta de aguja:
Cono
bisel
Tipo de producto:
Aguja extraíble
Aguja fija
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Diseñadas específicamente para instrumental Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Jeringa CTC RTC y Thermo RSH |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Tipo de producto | Aguja fija |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Estilo de punta de aguja | bisel |
| Para utilizar con (equipo) | Cromatografía de gases Thermo |