Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para muestreador automático con aguja fija para GC Thermo Scientific
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Diseñadas específicamente para instrumental Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Jeringa CTC/Thermo (botón clásico) |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Tipo de producto | Aguja fija |
| Volumen (métrico) | 5 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 50 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Cromatografía de gases Thermo |