Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para muestreador automático con aguja fija para GC Thermo Scientific
Código de producto. 15238463
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
Estilo de punta de aguja:
Cono
bisel
Tipo de producto:
Aguja extraíble
Aguja fija
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Estilo de punta de aguja Tipo de producto unitSize
15238463 10 μl Cono Aguja fija cada uno
15248443 5 μl Cono Aguja fija cada uno
15248463 10 μl Cono Aguja extraíble cada uno
15278453 10 μl bisel Aguja fija cada uno
4 options
Código de producto. 15238463
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0029781
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ofrecen un mejor rendimiento y una calidad superior. Las jeringas para muestreador automático Trajan Scientific y Medical con aguja fija para GC Thermo Scientific tienen el conocimiento y la experiencia necesarios para fabricar una jeringa SGE.
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñadas específicamente para instrumental Thermo Scientific
Specifica
Descripción Jeringa CTC/Thermo (botón clásico)
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Tipo de producto Aguja fija
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Cromatografía de gases Thermo
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.