Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para muestreador automático con aguja con punta cónica para GC Agilent
Código de producto. 15208443
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
10 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15208443 1 μl cada uno
10514365 10 μl paquete de 10
2 options
Código de producto. 15208443
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 000610
Ofrecen un mejor rendimiento y una calidad superior. Las jeringas para muestreador automático Trajan Scientific y Medical con aguja con punta cónica para GC Agilent tienen el conocimiento y la experiencia necesarios para fabricar una jeringa SGE.
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñada específicamente para instrumental Agilent
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,22 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Tipo de producto Jeringa NanoVolume Agilent
Volumen (métrico) 1 μl
Estilo de punta de aguja Cono