Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para muestreador automático con aguja con punta cónica para GC Agilent
Código de producto. 10514365
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
10 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10514365 10 μl paquete de 10
15208443 1 μl cada uno
2 options
Código de producto. 10514365
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 002820
Ofrecen un mejor rendimiento y una calidad superior. Las jeringas para muestreador automático Trajan Scientific y Medical con aguja con punta cónica para GC Agilent tienen el conocimiento y la experiencia necesarios para fabricar una jeringa SGE.
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñada específicamente para instrumental Agilent
Specifica
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,11 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Tipo de producto Jeringa de aguja extraíble Agilent con émbolo GT
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.