Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático de aguja fija con punta cónica de 42 mm, 10 μl
Código de producto. 10493492
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
De 23 a 26 g
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,63 mm
0,63/0,47 mm
Modelo:
100F-AG-GT-0.63/0.47C
10F-AG-0.47C
10F-AG-0.63/0.47C
10F-AG-0.63C
10F-AG-GT-0.63C
Pack de 6 10FX-AG-0.63
Cantidad:
1 paq.
25/paq.
6 paq.
Paquete de 6
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja Diámetro exterior de la aguja (métrico) Modelo Cantidad unitSize
10493492 23 G 0,63 mm 10F-AG-0.63C 25/paq. paquete de 25
10340471 26 G 0,47 mm 10F-AG-0.47C 1 paq. cada uno
10587152 26 G 0,47 mm 10F-AG-0.47C Paquete de 6 paquete de 6
10360471 23 G 0,63 mm 10F-AG-0.63C 1 paq. cada uno
10481021 23 G 0,63 mm 10F-AG-GT-0.63C 1 paq. cada uno
10177450 23 G 0,63 mm 10F-AG-0.63C Paquete de 6 paquete de 6
10575023 De 23 a 26 g 0,63/0,47 mm 10F-AG-0.63/0.47C Unidad cada uno
10402561 23 G 0,63 mm Pack de 6 10FX-AG-0.63 6 paq. paquete de 6
10042524 De 23 a 26 g 0,63/0,47 mm 100F-AG-GT-0.63/0.47C 1 paq. cada uno
9 options
Código de producto. 10493492
Marca: SGE™ 002813
Incorpora la tecnología de jeringa Diamond que ofrece niveles significativamente mejorados de durabilidad, claridad y precisión. Las jeringas para muestreadores automáticos SGE de aguja fija con punta cónica de 42 mm se han diseñado específicamente para el uso en muestreadores automáticos Agilent.
  • Resistencia a disolventes mejorada
  • Amplio intervalo de temperatura
  • Mayor fluidez de funcionamiento
  • Jeringas codificadas por colores por volumen
  • Gama de opciones de calibre y longitud
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,004 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,11 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,024 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud de la aguja (imperial) 1,65 in
Longitud (métrico) 42 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 10F-AG-0.63C
Cantidad 25/paq.
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreadores automáticos Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 y 6850 ALS
Tipo de conexión Fijo