Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático de aguja fija con punta cónica de 42 mm, 10 μl
Código de producto. 10340471
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
De 23 a 26 g
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,63 mm
0,63/0,47 mm
Modelo:
100F-AG-GT-0.63/0.47C
10F-AG-0.47C
10F-AG-0.63/0.47C
10F-AG-0.63C
10F-AG-GT-0.63C
Pack de 6 10FX-AG-0.63
Cantidad:
1 paq.
25/paq.
6 paq.
Paquete de 6
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 6
Código de producto. 10340471
Marca: SGE™ 002800
Incorpora la tecnología de jeringa Diamond que ofrece niveles significativamente mejorados de durabilidad, claridad y precisión. Las jeringas para muestreadores automáticos SGE de aguja fija con punta cónica de 42 mm se han diseñado específicamente para el uso en muestreadores automáticos Agilent.
  • Resistencia a disolventes mejorada
  • Amplio intervalo de temperatura
  • Mayor fluidez de funcionamiento
  • Jeringas codificadas por colores por volumen
  • Gama de opciones de calibre y longitud
Especificaciones
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud (métrico) 42 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 10F-AG-0.47C
Cantidad 1 paq.
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 42 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreadores automáticos Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 y 6850 ALS
Tipo de conexión Fijo