Learn More
Hamilton™ Jeringas para muestreador automático
Código de producto. 11537714
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Muestreador automático AS200
Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11537714
Marca: Hamilton™ 202066
Especificaciones
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (métrico) 0,48 mm
Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 701
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 80 mm
Estilo de punta de aguja AS
Para utilizar con (equipo) Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000
Tipo de conexión Fijo