missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Autophinib, MedChemExpress

Código de producto. 16463638
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16463638 10 mg 10 miligramos
16486367 5 mg 5 miligramos
16480066 2 mg 2 miligramos
16424726 100 mg 100 miligramos
16400037 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16463638

Marca: Medchem Express HY101920

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Autophinib is a potent, selective autophagy inhibitor with IC50s of 90 nM and 40 nM for starvation- and Rapamycin-induced autophagy, respectively. Autophinib is also an ATP competitive Vacuolar Protein Sorting 34 (VPS34) inhibitor with an IC50 of 19 nM. Autophinib inhibits autophagy induced by starvation or Rapamycin by targeting VPS34.

Autophinib is a potent, selective autophagy inhibitor with IC50s of 90 nM and 40 nM for starvation- and Rapamycin-induced autophagy, respectively. Autophinib is also an ATP competitive Vacuolar Protein Sorting 34 (VPS34) inhibitor with an IC50 of 19 nM. Autophinib inhibits autophagy induced by starvation or Rapamycin by targeting VPS34.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Autophinib
CAS 1644443-47-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H11ClN6O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (86.52 mM)
SMILES CC1=CC(NC2=NC(OC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)=NC(Cl)=C2)=NN1
Peso molecular (g/mol) 346.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.73
Porcentaje de pureza 99.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.