Learn More
Axygen™ Puntas de automatización para PerkinElmer™ de 96 pocillos
Tienda Axygen Scientific Productos
Descripción
Montadas mediante automatización bajo estrictos controles de proceso para garantizar un rendimiento y una calidad uniformes
- Las puntas robóticas no utilizan agentes de liberación de molde
- Protección contra endotoxinas, ácido nucleico y nucleasa para evitar la contaminación
- Las puntas están certificadas como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenas
- Compatibles con cabezal PerkinElmer™ MDT-96 P235, MDT-96 P50 y MDT-384 de 30 μl para:
- Janus™
- Evolution P3
- Minitrak
- PlateTrak™
- Puntas preesterilizadas y sin esterilizar
- Con o sin filtros de polietileno resistente a aerosoles
- Series con calibre amplio para trabajar con materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
- Disponibles en una gama de volúmenes: 20, 30, 50, 180 y 200 μl
Información de órdenes
Gradilla:96 puntas/gradilla 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Compliance
Los productos Axygen se han fabricado en una instalación de última generación limpia y controlada y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y endotoxinas
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Verde |
| Certificaciones/conformidad | ANSI |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Para utilizar con (aplicación) | Apirógenas, para especificaciones rigurosas en controles estrictos de proceso, protección contra endotoxinas, ácido nucleico y nucleasa para una completa seguridad contra contaminación |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización, Round |
| Mostrar más |