Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Caliper™ Zymark™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11860421
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
50µL
80μL
100 pl
150μL
200μL
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 4800
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) filtradas por Esterilidad Fit for Purpose unitSize
11860421 100 pl Sin filtro No estéril Certificado de calidad paquete de 4800
16406949 50µL Con filtro Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
16416949 50µL Sin filtro Estéril Estéril paquete de 4800
16426949 50µL Sin filtro No estéril Certificado de calidad paquete de 4800
11750095 80μL Con filtro Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
11986977 100 pl Sin filtro Estéril Estéril paquete de 4800
11760095 150μL Con filtro Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
16436949 200μL Sin filtro Estéril Estéril paquete de 4800
11806081 200μL Sin filtro No estéril Certificado de calidad paquete de 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11860421 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 921262
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Aumente el rendimiento del pipeteo con estas puntas de automatización, que se someten a un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la precisión y la uniformidad.
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Caliper™ Zymark™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad y un rendimiento preciso mediante la rectitud máxima de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
Características:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (métrico) 100 pl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Formato Gradilla
Estilo de punta Automatización
Para utilizar con (equipo) Zymark/Caliper Liquid Handling Workstations
Línea de productos Caliper Zymark
Fit for Purpose Certificado de calidad
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.