Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de pipeteo BioTek™
Aumente la eficacia del pipeteo mediante la rectitud máxima de las puntas y el coeficiente de variación de bajo porcentaje de las puntas de automatización Thermo ScientificTM para sistemas de pipeteo BioTekTM.
Marca:  Thermo Scientific™ 985-021
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16476949
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas de pipeteo BioTek™ , para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad y un rendimiento preciso mediante la rectitud máxima de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
  • Disponibles no estériles, estériles y con tecnología de filtro Thermo Scientific™ ART™
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
80 μl
Estéril
Gradilla
Sistema de pipeteo BioTek™
Con filtro
Transparente
Low Retention
BioTek
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de pipeteo BioTek™ > 80 ul; estériles; con filtro; baja retención; 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja