Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de pipeteo BioTek™
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas de pipeteo BioTek™ , para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad y un rendimiento preciso mediante la rectitud máxima de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
- Disponibles no estériles, estériles y con tecnología de filtro Thermo Scientific™ ART™
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Low Retention |
| Para utilizar con (equipo) | BioTek Pipetting System |
| Línea de productos | BioTek |