Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de pipeteo BioTek™
Código de producto. 12358592
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
80 μl
100 μl
150 μl
200 μL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Tamaño de la unidad:
paquete de 4800
Código de producto. 12358592
Marca: Thermo Scientific™ 984261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aumente la eficacia del pipeteo mediante la rectitud máxima de las puntas y el coeficiente de variación de bajo porcentaje de las puntas de automatización Thermo ScientificTM para sistemas de pipeteo BioTekTM.
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas de pipeteo BioTek™ , para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad y un rendimiento preciso mediante la rectitud máxima de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
  • Disponibles no estériles, estériles y con tecnología de filtro Thermo Scientific™ ART™
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 50 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Formato Gradilla
Estilo de punta Low Retention
Para utilizar con (equipo) BioTek Pipetting System
Línea de productos BioTek