Learn More
Axygen™ Puntas de automatización para Agilent™/Velocity11 y Bravo, 70 μl
Tienda Axygen Scientific Productos
Descripción
- Fabricadas según unas estrictas especificaciones bajo un exigente control del proceso
- Se montan mediante un sistema de automatización para garantizar un rendimiento y una calidad uniformes
- Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
- Gradillas de 384 pocillos de puntas de 70 μl de pipeta sin filtro
- Compatibles con Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo 384ST, 96ST y 16ST
- La caja incluye 50 gradillas (19.200 puntas).
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 70 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Para utilizar con (aplicación) | Apirógenos |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización, Round |
| Envase | Gradilla para SBS |
| Cantidad | 50 gradillas/caja |
| Mostrar más |