Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos de automatización, con deflectores de salpicaduras extraíbles
Descripción
Los depósitos de automatización Thermo Scientific™ proporcionan dimensiones SBS estándar que garantizan la compatibilidad con apiladores y manipuladores de placas, lo que permite manipular fácilmente reactivos en sistemas automatizados de forma económica. Los depósitos son desechables sin necesidad de lavado, lo que permite el uso de más depósitos por ciclo. Las ranuras integradas en el fondo del depósito reducen los desechos de reactivos y facilitan la aspiración uniforme.
- Las dimensiones de las microplacas estándar permiten el uso de los depósitos en sistemas de manipulación o apilamiento de placas
- La superficie es hidrófila para que el líquido se disperse de manera uniforme, lo que permite el uso de una cantidad mínima de reactivo para cubrir el fondo
- Fabricados con polipropileno con una excelente resistencia a los productos químicos
- Disponibles en envases individuales para el uso estéril
Deflectores desmontables:
- Impiden que los reactivos salpiquen cuando se desplazan sobre plataformas robóticas.
- Permiten mover los depósitos más rápido para llenarlos de reactivo casi hasta el borde.
- Los deflectores se pueden retirar para aumentar la capacidad del depósito.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Depósito |
| Incluye | Deflectores extraíbles |
| Canales | 384 |