Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de automatización para estaciones de trabajo Biomek™ Instruments
Click to view available options
Volumen (métrico):
30 μl
80 μl
90 μl
230 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
Gradilla de 384 pocillos
Gradilla, 96
Longitud (métrico):
32,9 mm
38,3 mm
51,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 19200
paquete de 4800
Descripción
- Puntas de pipeta para estaciones de trabajo automatizadas
- Se adapta a las estaciones de trabajo Beckman™ Biomek
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Color magenta
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 90 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color de gradilla | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 51,3 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Declaraciones de limpieza | ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas |
| Formato | Gradilla, 96 |
| Mostrar más |