Learn More
Biochrom Sistema de aspirador automático
Click to view available options
Tipo:
Sistema de aspirador automático
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Automatic aspiration
- User defined air gap and sip volume
- Waste or return option
- Local or PC-controlled
- Ability to calibrate sipped volume
- Choice of tubing kits
- Requires Tubing kit 80-7100-37 or 80-7100-38 and suitable flowcell 80-7100-40
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sistema de aspirador automático |
| Para utilizar con (equipo) | Ultrospec 7000/8000/9000 |