Learn More
Bochem™ Abrazadera para bureta automática con doble nuez
Click to view available options
:
Diámetro: 25mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Chapado en cromo |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tipo | Abrazadera para bureta |
| Diámetro de la varilla (métrico) | Entre 0 y 25 mm |